Merck
123072
Sigma-Aldrich
Luminol
97%
Synonym(e):
3-Aminophthalhydrazid, 5-Amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
Beilstein:
383929
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChIKey
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Luminol ist eine sehr effiziente und häufig verwendete Chemilumineszenzverbindung in der kondensierten Phase. Wenn sauerstoffhaltige Basislösungen von Luminol mit einem Oxidationsmittel behandelt werden, wird Licht erzeugt. Oxidationsmittel, die diese besondere Reaktion auslösen können, sind Stickstoffdioxid, PAN, Wasserstoffperoxid, Ozon und andere Oxidationsmittel in der Atmosphäre.
Anwendung
  • Als Chemilumineszenz-Substanz. Verwendung zum Messen der opsonischen und phagozytischen Funktion.
  • Als biologischer Sensor. Verwendung zum Nachweis der polymorphkernigen Leukozyten(PMNL)-Antwort in Patienten mit Myeloperoxidase(MPO)-Defizienz.
  • Verwendung als forensischer Test auf das Vorhandensein von Blut.
Luminol wird in einem Protokoll zur Untersuchung der immunologischen Reaktion in Arabidopsis thaliana anhand eines Luminol-/Peroxidase-basierten Assays verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sehr wirkungsvolle Chemilumineszenz-Verbindung.
  • Kann mit einer einfachen und kostengünstigen Geräteausstattung Metallionen bis auf Unterteile pro Milliarde nachweisen.
Es wird für die Chemilumineszenz-Analyse beispielsweise von Metallkationen, Blut und Glucocorticoiden eingesetzt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fast gas chromatography with luminol chemiluminescence detection for the simultaneous determination of nitrogen dioxide and peroxyacetyl nitrate in the atmosphere
Marley, Nancy A., et al.
The Review of Scientific Instruments, 75, 4595-4605 (2004)
Luminol-based assay for detection of immunity elicitor-induced hydrogen peroxide production in Arabidopsis thaliana leaves.
Bisceglia NG, et al.
Bio-protocol, 5, e1685-e1685 (2015)
Mechanism of cobalt catalysis of luminol chemiluminescence
Burdo, Timothy G., and W. Rudolf Seitz
Analytical Chemistry, 47, 1639-1643 (1975)
T I Quickenden et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 16(4), 295-298 (2001-08-21)
A wide range of domestic and industrial substances that might be mistaken for haemoglobin in the forensic luminol test for blood were examined. The substances studied were in the categories of vegetable or fruit pulps and juices; domestic and commercial
C S Easmon et al.
Immunology, 41(1), 67-74 (1980-09-01)
Luminol-dependent chemiluminescence produced by peripheral blood phagocytic cells was measured using a light detecting instrument, the Luminometer 1250 (LKB Wallac). Although less sensitive than liquid scintillation counters, the Luminometer can measure chemiluminescence effectively and detect experimentally induced and clinical variations
Artikel
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.