Wichtige Dokumente
B3916
Boldin
analytical standard
Synonym(e):
2,9-Dihydroxy-1,10-dimethoxy-aporphin
Biologische Quelle
plant (Peumus boldus molina)
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥98% (TLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1% isopropanol
mp (Schmelzpunkt)
157-164 °C
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL
Anwendung(en)
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
COc1cc-2c(CC3N(C)CCc4cc(O)c(OC)c-2c34)cc1O
InChI
1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChIKey
LZJRNLRASBVRRX-ZDUSSCGKSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)