Wichtige Dokumente
Y0002060
Boldin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Boldin, 2,9-Dihydroxy-1,10-dimethoxy-aporphin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
boldine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc-2c(CC3N(C)CCc4cc(O)c(OC)c-2c34)cc1O
InChI
1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChIKey
LZJRNLRASBVRRX-ZDUSSCGKSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)