Fortfahren mit
B0515
Betamethason 17-Valerat
Synonym(e):
1,4-Pregnadien-11β,17α,21-triol-9α-fluor-16β-methyl-3,20-dion-17-valerat, 9α-Fluor-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-17-valerat, 9α-Fluor-16β-methylprednisolon-17-valerat, Betnovat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 92.20
CHF 78.37
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 261.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 786.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H37FO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4240001
Form:
powder
CHF 78.37
ListenpreisCHF 92.20Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
originator
Schering Plough
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
Biochem/physiol Actions
Betamethasone 17-valerate is a synthetic glucocorticoid. It exhibitstherapeutic effects against various allergic and inflammatory skin diseases.[1] Betamethasone 17-valerate also possesses anti-inflammatory properties.
Features and Benefits
This compound was developed by Schering Plough. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR17801069007BP042
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
originator
Schering Plough
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betamethason 17-Valerat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)