Fortfahren mit
G9752
Gummi arabisch aus Akazien
branched polysaccharide
Synonym(e):
Akaziengummi, Gummi arabicum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 139.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 253.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-519-5
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 139.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant (Acacia)
Quality Segment
form
powder
color
white to faint beige
storage temp.
room temp
General description
Gum arabic from acacia tree is extracted from the branches of Acacia senegal and Acacia seyal trees. It is an edible dried gummy exudate. Gum Arabic has high solubility and is used in food industry as a stabilizer, emulsifier, flavouring agent, thickener and surface-finishing agent. It initiates turbidity or hinders sugar crystallization. Gum arabic inhibits color pigmentation and protein precipitation in wine production.
Application
Gum arabic from acacia tree has been used:
  • as an emulsifying agent to determine lipase activity in shrimps
  • for the visualization of mossy fiber sprouting
  • as an immunogen and for coating microtitre wells in plate-trapped antigen ELISAs (PTA-ELISAs)
  • for silver enhancement for immunohistochemistry
  • as a component for Timm′s staining solution
  • in nitrocellulose-based soil adhesion assay
  • to separate few-layer graphene (FLG) from bulk graphite layers
Other Notes
Ist vermutlich ein verzweigtes Polymer aus Galactose, Rhamnose, Arabinose und Glucuronsäure als Calcium-, Magnesium- und Kaliumsalz mit einem Molekulargewicht von ungefähr 250,000.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G4129G125360895
description
branched polysaccharide
description
-
description
-
description
natural resin
biological source
plant (Acacia)
biological source
-
biological source
Xanthomonas campestris
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
color
white to faint beige
color
beige
color
faint yellow to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gummi arabisch aus Akazien
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Does this product contain retained arabinogalactan-protein & glycoprotein?
    1 answer
    1. Unfortunately, this Gum Arabic product does not have a specification for the arabinogalactan-protein or glycoprotein content.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Can you provide a description of the polysaccharide in Gum arabic from acacia tree, Product G9752?
    1 answer
    1. The polysaccharide in gum arabic is branched with a main chain of (1->3) linked β-D-galactopyranosyl units, with side chains of (1->3) β-D-galactopyranosyl units joined to it by (1->6) links. The side chains are two to five units in length. Both main chains and side chains have attached units of α-L-arabinofuranosyl, α-L-rhamnopyranosyl, β-D-glucuronopyranosyl and 4-O-methyl-β-D-glucuronopyranosyl units.
      Helpful?
  6. What is the solubility of Product G9752, Gum arabic from acacia tree?
    1 answer
    1. According to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th ed., Entry# 11, gum arabic is insoluble in alcohols. It is almost completely soluble in twice its weight of water. It is soluble in glycerol and in propylene glycol, but prolonged heating may be necessary for complete solution.
      Helpful?
  7. Can Product G9752, Gum arabic from acacia tree, be used to extract nuclei from ciliate cells?
    1 answer
    1. This product has been cited for use in a lysis buffer to extract nuclei from ciliate cells.  The reference is J. Eukaryotic Microbiology, 43(3), 198-202 (1996).