Merck
O8380
Sigma-Aldrich
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
≥98%
Synonym(e):
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-octanesulfonate, Sodium octane-1-sulfonate, Sodium octanesulfonate
About This Item
Lineare Formel:
C8H17O3SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic (oragnic)
Qualitätsniveau
Beschreibung
anionic
Assay
≥98%
Form
powder
Mol-Gew.
216.27 g/mol
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<2.0% water (Karl Fischer)
mp (Schmelzpunkt)
300  °C (572 °F)
Löslichkeit
9.8 g/L at 20 °C
Kationenspuren
Na: 10.1-11.1 % (w/v) (Anhydrous)
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
1-Octansulfonsäure-Natrium ist ein anionisches Reinigungsmittel und Tensid mit ausgezeichneten Kopplungseigenschaften. Dieses vielseitige Molekül findet Anwendung als Pufferkomponente in der Zellbiologie, analytischen Chemie und biochemischen Forschung.
Anwendung
1-Octansulfonsäure-Natriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente von 9-teiligem Puffer zum Bestimmen der Konzentration von L-Dopa in Kernmehlextrakten
  • in der mobile Phase-Lösung zum Messen von Dopamin in Ratten mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC)
  • in der Neurochemie für die Herstellung von mobile Phase-Puffer für die HPLC-Analyse
Ionenpaarreagenz für HPLC von Peptiden und Proteinen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sehr vielseitig einsetzbares Tensid für Ihre Forschung in der Zellbiologie und Biochemie
  • Geeignet für HPLC-Anwendungen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M T Veciana-Nogues et al.
Journal of AOAC International, 78(4), 1045-1050 (1995-07-01)
A liquid chromatographic method with postcolumn derivatization is described for determination of biogenic amines in fish and fish products. Histamine, tyramine, serotonin, beta-phenylethylamine, tryptamine, putrescine, cadaverine, agmatine, spermine, and spermidine can be determined in less than 60 min. Routine sample
H T Jung et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(4), 1353-1357 (2001-02-15)
Equilibrium unilamellar vesicles are stabilized by one of two distinct mechanisms depending on the value of the bending constant. Helfrich undulations ensure that the interbilayer potential is always repulsive when the bending constant, K, is of order k(B)T. When K
W Xie et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(5), 1299-1308 (2007-03-14)
Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) is a persistent environmental pollutant that may cause adverse effects by inhibiting pulmonary surfactant. To gain further insights in this potential mechanism of toxicity, we investigated the interaction of PFOS potassium salt with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) - the
Can Zhang et al.
Biomaterials, 29(9), 1233-1241 (2007-12-21)
Paclitaxel (Taxol), PTX) is a promising anti-cancer drug and has been successfully used to treat a wide variety of cancers. Unfortunately, serious clinical side effects are associated with it, which are caused by PTX itself and non-aqueous vehicle containing Cremophor
Rachel C Evans et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(33), 12348-12356 (2012-07-31)
The absorption and photoluminescence spectra of the cationic conjugated polyelectrolyte poly[3-(6-trimethylammoniumhexyl)thiophene] (P3TMAHT) were observed to be dramatically altered in the presence of anionic surfactants due to self-assembly through ionic complex formation. Small-angle neutron scattering (SANS), UV/vis, and photoluminescence spectroscopy were