Merck
858390
Sigma-Aldrich
Eriochrom®-Schwarz T
Eriochrome® Black T
ACS reagent (indicator grade)
Synonym(e):
Mordantschwarz 11
Größe auswählen
100 G
CHF 94.30
500 G
CHF 255.00
1 KG
CHF 432.00
CHF 94.30
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 94.30
500 G
CHF 255.00
1 KG
CHF 432.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12N3NaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.38
Farbindexnummer:
14645
Beilstein:
4121162
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 94.30
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent (indicator grade)
Qualitätsniveau
Form
powder
Klarheit der Lösung
passes test
Methode(n)
titration: suitable
λmax
503 nm
Eignung
passes test for complexometric indicator
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc4ccccc4c3O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
InChIKey
AMMWFYKTZVIRFN-QUABFQRHSA-M
Allgemeine Beschreibung
Eriochromschwarz® T ist ein Hydroxyarylazo-Farbstoff und wird allgemein als Mononatriumsalz bereitgestellt. Dieser Farbstoff existiert als dunkelviolettes Pulver mit grünem metallischem Glanz. Eriochromschwarz T ist in Wasser und Alkohol löslich, aber nicht in gängigen organischen Lösungsmitteln.[1] Es wird hauptsächlich als Indikator im Ethylendiamintetraessigsäure(EDTA)-Verfahren zum Bestimmen der Wasserhärte eingesetzt.[2]
Eriochromschwarz® T wird als Indikator für komplexometrische Titrationen eingesetzt.[3] Es fungiert als Säure-Base-Indikator.[4] Eriochromschwarz® T bildet Komplexe mit Ca2+ und Mg2+, aber bindet stärker an Mg2+-Ionen.[5]
Anwendung
Eriochromschwarz® T wird zur Bestimmung der Konzentration von Ca2+ mittels komplexometrischem Titrationsverfahren eingesetzt.[6]
Rechtliche Hinweise
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Biologizing titanium alloy implant material with morphogenetically active polyphosphate
Muller WEG, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(92), 75465-75473 (2015)
Chemistry for engineers (2008)
Physical Chemistry for the JEE and Other Engineering Entrance Examinations (2013)
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (2017)
A Text Book Of Chemistry Practicals (2 Vols) (1995)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Zambia, Zm
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Performance of Eriochrome Black T
    The performance was really good, used it as an indicator in a chemistry lab at a college
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review