219916
Hydroxynaphtholblau Dinatriumsalz
ACS reagent
Synonym(e):
disodium;3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazenyl]-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
powder, crystals or granules
pH-Wert
7.9
mp (Schmelzpunkt)
274 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
2.130 g/cm3
λmax
650 nm
Eignung
passes test for determination of calcium
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
WPDDXLRAJOPBIR-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?