Dokumente
1.04594
Supelco
Calcon (C.I.15705)
metal indicator
Synonym(e):
2-Hydroxy-1-(2-hydroxynaphthyl-1-azo)-naphthalin-4-sulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H13N2NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.38
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
219-810-2
NACRES:
NA.21
product name
Calcon (C.I.15705), metal indicator
Qualitätsniveau
Form
solid
Verlust
≤10% loss on drying, 110°C
pH-Wert
9.4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
20 g/L
Schüttdichte
530 kg/m3
λmax
634-640 nm (buffer pH 12.2)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H14N2O5S.Na/c23-16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)21-22-20-15-8-4-3-7-14(15)18(11-17(20)24)28(25,26)27;/h1-11,21,23H,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b22-20+;
InChIKey
YJUGDMOGPJJWDG-QPNALZDCSA-M
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λmax. (Puffer pH 12.2): 634 - 640 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax.; 0,015 g/l; Puffer pH12,2; berechnet auf getrocknete Substanz): 250 - 400
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 10 %
Eignung als Indikator (zur Metalltitration): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable