126268
2,4-Dihydroxypyrimidin-5-carbonsäure
95%
Synonym(e):
Isoorotsäure, Uracil-5-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
283 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-3-2(4(9)10)1-6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
InChIKey
ZXYAAVBXHKCJJB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable