Merck
80645
Sigma-Aldrich
Piperidin -Lösung
suitable for peptide synthesis, 20% in DMF
Synonym(e):
Azacyclohexane, Cyclopentimine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.15
Beilstein:
1421082
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.31
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
20% in DMF
Verunreinigungen
≤0.1% water
Brechungsindex
n20/D 1.434
Dichte
0.930 g/mL at 20 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChIKey
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Targeted potent antimicrobial and antitumor oxygen-heterocyclic-based pyran analogues: synthesis and computational studies.: Diese Studie beleuchtet die Anwendung von Piperidinlösung bei der Synthese neuartiger Pyrananaloga und belegt dessen Nutzen bei der Verbesserung antimikrobieller und tumorhemmender Eigenschaften durch fortschrittliche chemische Synthese und rechnergestützte Modellierungsverfahren (El-Wahab et al., 2024).
  • Heterocyclic Amine-Induced Feeding Deterrence and Antennal Response of Honey Bees.: Diese Studie untersucht unter Verwendung von Piperidinlösung die Auswirkungen heterozyklischer Amine auf Honigbienen und liefert wertvolle Einblicke in die chemische Ökologie von Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Insekten sowie mögliche Strategien zur Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft (Larson et al., 2021).
  • Effects of Desilication in NaOH/Piperidine Medium and Phosphorus Modification on the Catalytic Activity of HZSM-5 Catalyst in Methanol to Propylene Conversion.: In dieser Studie werden Piperidinlösungen verwendet, um die Oberflächeneigenschaften von HZSM-5-Katalysatoren zu modifizieren und deren Leistung in Methanol bei der Umwandlung in Propylen signifikant zu verbessern. Dies unterstreicht die Anwendung in der industriellen Katalyse (Safaei et al., 2021).
  • MWW-Type Titanosilicate Synthesized by Simply Treating ERB-P Zeolite with Acidic H(2)TiF(6) and Its Catalytic Performance in a Liquid Epoxidation of 1-Hexene with H(2)O(2).: In dieser Forschungsarbeit wird Piperidinlösung bei der Synthese neuartiger Titanosilikatmaterialien verwendet, wobei deren Wirksamkeit in der katalytischen Epoxidation von Hexen untersucht wird. Dies betont das Potenzial von Piperidin für eine erleichterte fortschrittliche Materialsynthese (Guo et al., 2020).
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Carmine Pasquale Cerrato et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(47), 10825-10836 (2020-11-12)
Cell-penetrating peptides are a promising therapeutic strategy for a wide variety of degenerative diseases, ageing, and cancer. Among the multitude of cell-penetrating peptides, PepFect14 has been preferentially used in our laboratory for oligonucleotide delivery into cells and in vivo mouse
Total synthesis of (-)-kopsinine by an asymmetric one-pot [n+2+3] cyclization.
Shingo Harada et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(10), 2196-2198 (2012-08-22)
J Phillip Turner et al.
ACS chemical neuroscience, 5(7), 552-558 (2014-04-03)
Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia and the sixth leading cause of death in the United States. Plaques composed of aggregated amyloid-beta protein (Aβ) accumulate between the neural cells in the brain and are associated with
Xuwang Chen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(12), 3856-3864 (2012-05-18)
A novel series of piperidine-linked amino-triazine derivatives were designed, synthesized and evaluated for in vitro anti-HIV activity as non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors on the basis of our previous work. Screening results indicated that most compounds showed excellent activity against wild-type
Niina Aaltonen et al.
Chemistry & biology, 20(3), 379-390 (2013-03-26)
Monoacylglycerol lipase (MAGL) terminates the signaling function of the endocannabinoid, 2-arachidonoylglycerol (2-AG). During 2-AG hydrolysis, MAGL liberates arachidonic acid, feeding the principal substrate for the neuroinflammatory prostaglandins. In cancer cells, MAGL redirects lipid stores toward protumorigenic signaling lipids. Thus MAGL
Protokolle
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.