Merck
W290820
Sigma-Aldrich
Piperidin
≥99%, FG
Synonym(e):
Hexahydropyridin
Größe auswählen
W290820-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 118.00
4 KG
CHF 381.00
20 KG
CHF 1’590.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W290820-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 118.00
4 KG
CHF 381.00
20 KG
CHF 1’590.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.15
FEMA-Nummer:
2908
Beilstein:
102438
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
675
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.010
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
23 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
animal
SMILES String
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChIKey
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Piperidine is a flavor compound commonly found in spices like black pepper.[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Essential oils and spices
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties (2012)