Wichtige Dokumente
79266
Trimethylphenylammoniumhydroxid -Lösung
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Synonym(e):
TMAH, Trimethylanilinium-hydroxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Konzentration
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.2% halides (as chloride)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?