Merck
D8885
Sigma-Aldrich
Diethanolamin
reagent grade, ≥98.0%
Synonym(e):
2,2′-Iminodiethanol, Bis-(2-hydroxyethyl)-amin
Größe auswählen
25 G
CHF 32.50
100 G
CHF 43.40
500 G
CHF 48.50
1 KG
CHF 79.50
CHF 32.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 32.50
100 G
CHF 43.40
500 G
CHF 48.50
1 KG
CHF 79.50
About This Item
Lineare Formel:
HN(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
Beilstein:
605315
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 32.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.98 atm ( 100 °C)
Assay
≥98.0%
Form
solid or viscous liquid
Selbstzündungstemp.
689 °F
Expl.-Gr.
10.6 %
Farbe
clear
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
pKa (25 °C)
8.88
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Dichte
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChIKey
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diethanolamin (DEA) ist ein Aminoalkohol, der häufig bei der Herstellung von Seifen und Tensiden, landwirtschaftlichen Chemikalien und bei der Textilverarbeitung eingesetzt wird.[1] Es wird als Absorptionsmittel für die Abscheidung von CO2 verwendet.[2] Seine toxische und karzinogene Wirkung wurde untersucht.[1]
Anwendung
Diethanolamin wird wie folgt verwendet:
  • Als Lösemittel und Stabilisator zur Synthetisierung von Zinkoxid (ZnO): Indium-(In)-Dünnschicht, die bei farbstoffsynthetisierten Solarzellen (DSSC) als Fotoanode eingesetzt wird. [3]
  • Zur Herstellung von Diethanolaminsubstrat-Puffer.[4]
  • Zur Herstellung einer pH10-Pufferlösung mit MgCl2 zur Inkubation von Zelllysaten, die aus Astrozytenkulturen extrahiert wurden.[5]
Es kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Zubereitung von Dinatrium-Iminodiessigsäure durch Dehydrogenisierung.[6]
  • Als Lösungs- und Reaktionsmittel bei der Dendrimersynthese auf Triazinbasis.[7]
  • Zubereitung ionischer Diethanolamin-Flüssigkeiten zum Einsatz bei der grünen Heck-Reaktion.[8]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver,Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
E Basoalto et al.
Environmental entomology, 39(5), 1399-1408 (2010-10-01)
We analyzed the spatial distribution and dispersal of codling moth, Cydia pomonella (L.), adults within two heterogeneous agroecosystems typical of central Chile: commercial apple, Malus domestica Borkhausen, orchards surrounded by various unmanaged host plants. Both a geostatistical analysis of catches
Fabrication and characterization of ZnO: In thin film as photoanode for DSSC using natural fruit dyes.
Mohamad IS, et al.
AIP Conference Proceedings, 1660(1) (2015)
Kelly K Ball et al.
Journal of neuroscience research, 89(12), 2052-2067 (2011-05-14)
Experimental diabetes increases production of reactive oxygen-nitrogen species and inhibits astrocytic gap junctional communication in tissue culture and brain slices from streptozotocin (STZ)-diabetic rats by unidentified mechanisms. Relative connexin (Cx) protein levels were assessed by Western blotting using extracts from
Development, Characterization of Hydroxyl Terminated Dendritic Macromolecules as Prospective Drug Carriers.
Gajjar D, et al.
American Journal of Polymer Science & Engineering, 3(1), 73-89 (2015)
A continuous diethanolamine dehydrogenation fixed bed catalyst and reactor system.
Hickman DA, et al.
Chemical Engineering Journal, 278, 447-453 (2015)
Protokolle
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf