Merck
331635
Sigma-Aldrich
Tetramethylammoniumhydroxid -Lösung
25 wt. % in H2O
Synonym(e):
TMAH-Lösung
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)4N(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.15
Beilstein:
3558708
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
17.5 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
25 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.3806
Dichte
1.016 g/mL at 25 °C
SMILES String
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung wird häufig als starke Base und nukleophile Quelle bei organischen Synthesereaktionen verwendet.
Anwendung
Tetramethylammoniumhydroxid ist ein quarternäres Ammoniumsalz und wird aufgrund seiner hohen Si-Ätzrate als anisotropes Ätzmittel für Silizium verwendet.
Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung (25 Gew.-% Lösung in Wasser) kann als Basis für die pH-Einstellung zum Erreichen eines hexagonalen mesoporösen Aluminophosphats (TAP) verwendet werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Zielorgane
Central nervous system, Liver,thymus
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Palladium-mediated carboxylation of aryl halides (triflates) or benzyl halides using [13 C]/[11 C] carbon monoxide with tetrabutylammonium hydroxide or trimethylphenylammonium hydroxide
Karimi F, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 2256-2259 (2002)
Study on anisotropic silicon etching characteristics in various surfactant-added tetramethyl ammonium hydroxide water solutions.
Yang CR, et al.
Journal of Micromechanics and Microengineering, 15(11), 2028-2028 (2005)
The characteristic behavior of TMAH water solution for anisotropic etching on both silicon substrate and SiO 2 layer.
Chen PH, et al.
Sensors and actuators A, Physical, 93(2), 132-137 (2001)
Synthesis of mesoporous hexagonal titanium aluminophosphate molecular sieves and their catalytic applications
Kapoor MP & Raj A.
Applied Catalysis A: General, 203(2), 311-319 (2000)
Tetramethylammonium Hydroxide
Knight J
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)