Wichtige Dokumente
792500
Natriumpyruvat
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
α-Ketopropionsäure Natriumsalz, 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, Pyruvat Natrium
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Assay
≥99%
Form
powder
Verlust
≤0.5% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.