71943
Natriumsalicylat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Natrii salicylas, 2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Natrium-2-hydroxybenzoat, Salicylsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
crystals
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
6.85 (26.3 °C)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?