1.06601
Natriumsalicylat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Natriumsalicylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>250 °C
Wirksamkeit
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% In water insoluble matter
≤0.2% Water
pH-Wert
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
213 °C
Löslichkeit
1000 g/L
Dichte
0.32 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
320 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Verbesserte Erkennung von amplitudenmodulierten Geräuschen: Natriumsalicylat verbessert nachweislich die Erkennung amplitudenmodulierter Geräusche bei Mäusen, was auf seinen potenziellen Einsatz in der Hörforschung und bei Therapien zur Verbesserung der Schallwahrnehmung und -verarbeitung hindeutet (van den Berg et al., 2024).
- Bestimmung des Kornproteingehalts: In der Agrarchemie wird Natriumsalicylat in der kolorimetrischen Indophenolblau-Methode zur Bestimmung des Kornproteingehalts von Getreidepflanzen eingesetzt, was seine Anwendung bei der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität und der Bewertung der Lebensmittelqualität verdeutlicht (Huang et al., 2024).
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung (10 %; Wasser): entspricht
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,2 %
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup