1.06541
Natrium-Nitroprussid-Dihydrat
[disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natrium-Nitroprussid-Dihydrat, Dinatriumnitrosylpentacyanoferrat(III), Dinatriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, Natriumnitroprussiat, Natriumnitrosopentacyanoferrat(III)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Wirksamkeit
99 mg/kg LD50, oral (Rat)
spezifische(r) Analyt(en)
ammonium
Methode(n)
photometry: suitable
pH-Wert
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
400 g/L (slow decomposition)
Dichte
1.71 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1000 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;-2;;2*+1;;
InChIKey
NWFKTGARQFKZMN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF THYMOL IN MOUTHWASHES VIA SODIUM NITROPRUSSIDE REACTION WITH HYDROXIDE AMINE HYDROCHLORIDE: Diese Studie stellt eine spektrophotometrische Methode zur Bestimmung von Thymol in Mundspülungen mittels einer Reaktion mit Natriumnitroprussid und Hydroxylaminhydrochlorid vor. Dieser analytische Ansatz verbessert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Thymolquantifizierung in pharmazeutischen Produkten (International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 2023).
- Efficacy of postharvest sodium nitroprusside application to extend storability by regulating physico-chemical quality of pear fruit: Im Rahmen dieser Studie wird die Anwendung von Natriumnitroprussid untersucht, um die Lagerfähigkeit von Birnen durch Regulierung ihrer physikalisch-chemischen Qualität zu erhöhen. Die Ergebnisse deuten auf signifikante Verbesserungen bei der Obstkonservierung und der Qualität während der Lagerung hin (Food Chemistry, 2021).
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,02 %
Hexacyanoferrat (II): ≤ 0,02 %
Hexacyanoferrat (III): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable