Wichtige Dokumente
PHR3238
Natriumsalicylat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Natrium-2-hydroxybenzoat, Salicylsäure Natriumsalz
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1614636
API-Familie
sodium salicylate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)