Merck
69440
Sigma-Aldrich
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-en
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-1-methyl-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidin, MTBD
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.22
Beilstein:
7635759
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
n20/D 1.537
bp
75-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCCN2CCCN=C12
InChI
1S/C8H15N3/c1-10-5-3-7-11-6-2-4-9-8(10)11/h2-7H2,1H3
InChIKey
OEBXWWBYZJNKRK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Strong and highly hindered guanidine base; it is more basic and more hindered than pentamethylguanidine
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jiun-Min Hsu et al.
PLoS genetics, 10(11), e1004715-e1004715 (2014-11-14)
Neuronal cargos are differentially targeted to either axons or dendrites, and this polarized cargo targeting critically depends on the interaction between microtubules and molecular motors. From a forward mutagenesis screen, we identified a gain-of-function mutation in the C. elegans α-tubulin
R. Schwesinger
Chimia, 39, 269-269 (1985)