90780
Tributylamin
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Tri-n-butylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.38 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
410 °F
Expl.-Gr.
6 %
Verunreinigungen
≤0.2% water
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
216 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Dichte
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChIKey
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It may be used in the preparation of PdCl,N and PdOAc,N (palladium nanoparticles). It may be used as an additive during the synthesis of 3-bromothieno[3,2-c]pyridine-4-(5H)-one.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?