Wichtige Dokumente
38155
Water
with 0.1% trifluoroacetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Wasser mit 0,1 % Trifluoressigsäure,
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)