Wichtige Dokumente
32828
Clenproperol-d7
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-(4-Amino-3,5-dichlor-phenyl)-2-isopropyl-d7-amino-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,6D
InChIKey
JXUDZCJTCKCTQK-NWOXSKRJSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)