Fortfahren mit
F2552
Formestan
solid
Synonym(e):
4-Hydroxyandrost-4-en-3,17-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 226.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
CHF 226.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1
InChI key
OSVMTWJCGUFAOD-KZQROQTASA-N
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
Biochem/physiol Actions
Aromatase inhibitor used as an anti-cancer agent against estrogen-dependent tumors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M6013P6149C3506
description
solid
description
-
description
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
description
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)