Merck
02575
Supelco
Dichlormethan
analytical standard
Synonym(e):
Methylenchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
Beilstein:
1730800
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Enthält
0.002% amylene as stabilizer
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dichlormethan (Methylenchlorid) ist ein klarer, farbloser, nicht brennbarer, flüchtiger, flüssiger chlorierter Kohlenwasserstoff mit einem süßen, angenehmen Geruch, der beim Erwärmen zur Zersetzung hochgiftige Phosgengase freisetzt. Es wird primär als Lösungsmittel in Abbeizmitteln, Aerosolformulierungen und bei der Herstellung von Pharmazeutika eingesetzt. Es wird auch als Entgasungsmittel bei der Herstellung von Elektronik und als Ethanschaumtreibmittel eingesetzt. Vor allem wird es aber als Extraktionslösungsmittel bei der Herstellung von entkoffeiniertem Kaffee, Hopfenextrakten und Gewürzoleoresins eingesetzt.
Anwendung
Dichlormethan kann als Analysereferenzstandard für die Bestimmung des Analyten in Gewürzoleoresins, biologischen Proben und Proben von entkoffeiniertem löslichem und gemahlenem Kaffee mittels Gaschromatografie (GC) eingesetzt werden.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Paraldehyde, toluene, and methylene chloride analysis by headspace gas chromatography
Anthony RM, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 2(6), 262-264 (1978)
Jeanne Mager Stellman
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety: Guides, indexes, directory, 104, 242-242 (1998)
Capillary gas chromatography with cryogenic oven temperature for headspace samples: analysis of chloroform or methylene chloride in whole blood
Watanabe K, et al.
Analytical Chemistry, 69(24), 5178-5181 (1997)
Guides, indexes, directory
Stellman, Jeanne Mager
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety: Guides, indexes, directory, Jan 01, 104-104 (1998)
Determination of methylene chloride, ethylene dichloride, and trichloroethylene as solvent residues in spice oleoresins, using vacuum distillation and electron capture gas chromatography
Page BD and Kennedy BPC
Journal of the Association of Official Analytical Chemists, 58(5), 1062-1068 (1975)
Artikel
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.