Wichtige Dokumente
191248
3,3′-Dimethoxybenzidin -dihydrochlorid
technical grade
Synonym(e):
o-Dianisidin -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
268 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?