Fortfahren mit
D3252
o-Dianisidin -dihydrochlorid
≥95%
Synonym(e):
3,3′-Dimethoxy-benzidin -dihydrochlorid, Fast Blue B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 150.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 640.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’670.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.21
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-737-5
Beilstein/REAXYS Number:
3917996
MDL number:
CHF 150.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
268 °C
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Application
o-Dianisidine (3,3′-dimethoxybenzidine) has been used as a component of GO (glucose oxidase) reagent, which is used for measuring the glucose content. It has also been used as a substrate to measure myeloperoxidase activity.
Biochem/physiol Actions
o-Dianisidin (3,3′-Dimethoxybenzidin) ist ein Peroxidasesubstrat, geeignet für den Einsatz in ELISA-Verfahren. Dieses Substrat produziert ein lösliches Endprodukt von gelb-oranger Farbe und kann spektralphotometrisch bei 405 nm abgelesen werden. Die Reaktion kann mit 5 M HCl gestoppt werden.
Physical form
kristallin
Disclaimer
Möglicherweise karzinogen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9143D9154F5803
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble, aqueous acid: soluble
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 2.5 mg/mL, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
tablet
form
crystalline
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidin -dihydrochlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)