Wichtige Dokumente
8.41435
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
for synthesis
Synonym(e):
Magneson II
Größe auswählen
10 G
CHF 170.00
CHF 170.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 170.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
226-129-4
NACRES:
NA.22
CHF 170.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
277-280 °C (decomposition)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C2\c3c(cccc3)C(=O)C=C\2
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)19(21)22/h1-10,17H/b18-15+
InChIKey
UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (DC): ≥ 90.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 278 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 284 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable