Merck
B5887
Sigma-Aldrich
Natriumbutyrat
≥98.5% (GC)
Synonym(e):
Buttersäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.09
Beilstein:
3629439
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Form
powder
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Dry.
Keep in a dry place. )
Methode(n)
DNA amplification: suitable
cell based assay: suitable
inhibition assay: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
250-253 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Kationenspuren
Na: 19.8-22.0% (anhydrous)
Eignung
suitable for DNA precipitation
Anwendung(en)
cell analysis
life science and biopharma
lipidomics
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
Anwendung
Natriumbutyrat wird wie folgt verwendet:
  • Als Komponente in Homogenisierungs- und Immunpräzipitationspuffer für die HDAC-Hemmung in Fliegenembryos und S2-Zellen von Insekten.
  • Als Histondeacetylaseinhibitor in der Brustkrebszelllinie MDA-MB-231, analysiert durch Zellviabilitätsassay und viralen Replikationsassay.
  • Zum Verbessern der Produktion von rekombinantem gewebespezifischem Plasminogenaktivator (t-PA) in CHO-Zellen (Chinese Hamster Ovary) in einem Bioreaktor.
Biochem./physiol. Wirkung
Natriumbutyrat ist eine kurzkettige Fettsäure, die Histondeacetylase (HDAC) im Millimolbereich hemmt. Verringert die Ca2+-Freisetzung aus intrazellulären Vorräten. Leitet die Apoptose in verschiedenen Zelllinien ein. Natriumbutyrat leitet die Produktion von rekombinantem Protein in CHO-Zellen und anderen menschlichen Zelllinien ein. Natriumbutyrat beeinflusst die Proteom- und Genexpressionswege in den Zellen. Es unterdrückt Gene im Zusammenhang mit dem Zellzyklus und modifiziert Gene, die an Metabolismus und Apoptose beteiligt sind.
Vorsicht
Hygroskopisch
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Histone deacetylase inhibitors improve the replication of oncolytic herpes simplex virus in breast cancer cells
Cody JJ, et al.
PLoS ONE, 9(3), e92919-e92919 (2014)
Histone deacetylase Rpd3 regulates olfactory projection neuron dendrite targeting via the transcription factor Prospero
Tea JS, et al.
The Journal of Neuroscience, 30(29), 9939-9946 (2010)
Na-butyrate sustains energetic states of metabolism and t-PA productivity of CHO cells
McMurray-Beaulieu V, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 108(2), 160-167 (2009)
Jiangping He et al.
Nature communications, 10(1), 34-34 (2019-01-04)
The majority of mammalian genomes are devoted to transposable elements (TEs). Whilst TEs are increasingly recognized for their important biological functions, they are a potential danger to genomic stability and are carefully regulated by the epigenetic system. However, the full
Ras Trokovic et al.
Stem cell research, 15(1), 254-262 (2015-06-23)
Somatic cells can be reprogrammed into induced pluripotent stem cells (iPSC) by the forced expression of the transcription factors OCT4, SOX2, KLF4 and c-MYC. Pluripotent reprogramming appears as a slow and inefficient process because of genetic and epigenetic barriers of
Artikel
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.