17975
Ninhydrin-Reagens nach Stahl
for TLC derivatization
Qualitätsniveau
Form
liquid
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Verunreinigungen
1-butanol
acetic acid
Dichte
0.823 g/mL at 20 °C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)