16957
Diethanolamin
analytical standard
Synonym(e):
2,2′-Iminodiethanol, Bis-(2-hydroxyethyl)-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.98 atm ( 100 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Selbstzündungstemp.
689 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
10.6 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Dichte
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChIKey
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver,Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?