Merck
33729
Sigma-Aldrich
Triethanolamin
puriss. p.a., ≥99% (GC)
Synonym(e):
2,2′,2′′-Nitriltriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amin
Größe auswählen
1 L
CHF 131.00
30 KG
Anfragen
CHF 131.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 131.00
30 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
Beilstein:
1699263
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 131.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
5.14 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99% (GC)
Form
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
600 °F
Expl.-Gr.
8.5 %
Verunreinigungen
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% ethanolamine
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.5% diethanolamine (GC)
Glührückstand
≤0.005% (as SO4)
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
Nützlicher pH-Bereich
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17.9-21 °C (lit.)
Übergangstemp.
solidification point 20-22 °C
Löslichkeit
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
Dichte
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤1 mg/kg
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChIKey
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Triethanolamin (TEA) gehört zur Familie der Ethanolamine. Es besitzt sowohl die Eigenschaften von Aminen als auch von Alkoholen.[1]
Anwendung
Triethanolamin kann als derivatisierendes Reagenz bei der Bestimmung des Borsäuregehalts in Wasserproben unter Anwendung der Gaschromatographie-Massenspektrometrie-Technik verwendet werden.[2] Die Zugabe von Triethanolamin zu einem sauren Puffer erleichtert die Fluoridbestimmung in anorganischen Orthophosphaten unter Verwendung einer fluoridselektiven Elektrode.[3]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
354.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
179 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fast quantitative analysis of boric acid by gas chromatography-mass spectrometry coupled with a simple and selective derivatization reaction using triethanolamine
Zeng M-L, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 21(3), 482-485 (2010)
Toxicology of mono-, di-, and triethanolamine
Knaak BJ, et al.
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 74(1-86) (1997)
Final report on the safety assessment of triethanolamine, diethanolamine, and monoethanolamine.
Journal of the American College of Toxicology, 2(7), 183-235 (1983)
Selene Tognarelli et al.
Minimally invasive therapy & allied technologies : MITAT : official journal of the Society for Minimally Invasive Therapy, 20(1), 3-13 (2010-08-14)
In order to minimize the invasiveness of laparoscopic surgery, different techniques are emerging from research to clinical practice. Whether the incision is performed on the outside - as in Single Port Laparoscopy (SPL) - or on the inside - as
Triethanolamine as an Efficient and Reusable Base, Ligand and Reaction Medium for Phosphane-Free Palladium-Catalyzed Heck Reactions.
Li HJ and Wang L.
European Journal of Organic Chemistry, 22, 5099-5102 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf