Merck
768901
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Aminoethoxy)-ethoxy]-ethanol
≥96.0% (GC)
Synonym(e):
2-[2-(2-Hydroxyethoxy)-ethoxy]-ethylamin, 3,6,9-Trioxadecylamine, Amino-3,6-dioxaoctanol, NSC 40760, T3EGMA, Triethylenglykol-monoamin, Triglycolamin
Größe auswählen
250 MG
CHF 78.70
1 G
CHF 141.00
CHF 78.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 78.70
1 G
CHF 141.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
Beilstein:
1739188
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 78.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Form
liquid
Dichte
1.0773 g/cm3 at 20 °C (lit.)
SMILES String
NCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H15NO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-7H2
InChIKey
ASDQMECUMYIVBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)