Wichtige Dokumente
154970
2-Propanol
ACS spectrophotometric grade, ≥99.5%
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS spectrophotometric grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Verunreinigungen
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: passes test
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 230 nm Amax: 0.20
λ: 245 nm Amax: 0.08
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 330-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?