1.07017
Ethyl alcohol, pure
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent, for extraction and analytical purposes
Synonym(e):
Ethanol, Ethylalkohol, EtOH, Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ethanol absolut, for analysis EMPARTA® ACS
Qualität
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
absolute
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPARTA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Wirksamkeit
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Acetone (GC)
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Löslichkeit in Wasser: entspricht
Titrierbare Säure: ≤ 0,0005 meq/g
Titrierbare Base: ≤ 0,0002 meq/g
Aceton (GC): ≤ 0,001 %
Methanol (GC): ≤ 0,1 %
2-Propanol (GC): ≤ 0,01 %
Aceton, Isopropylalkohol (ACS): entspricht
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als O): ≤ 0,0002 %
Permanganat reduzierende Substanzen (ACS): entspricht
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,2 %
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Verwandter Inhalt
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Warum sollten Sie sich zwischen ökologischen und zuverlässigen Lösungsmitteln entscheiden müssen? Entscheiden Sie sich für beides – mit unseren biobasierten und umweltverträglicheren Lösungen. Lösungsmittel der Marke Cyrene™ sind eine neue dipolare, aprotische Alternative zu gängigen Lösungsmitteln, die unter die REACH-Verordnung fallen, wie N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) und Dimethylformamid (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.