Wichtige Dokumente
12805
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinphosphoniumhexafluorphosphat
≥97.0% (TLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
PyBOP®
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinphosphoniumhexafluorphosphat, purum, ≥97.0% (TLC)
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (TLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
~150 °C
154-156 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
InChIKey
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As coupling reagent in the preparation strategies for peptide-oligonucleotide conjugates.
- Synthesis of structured pure triacylglycerol (TAG) regioisomers.
- As coupling reagent in the synthesis of a 3,5-pyrazolidinedione on soluble polyethylene glycol (PEG) polymer support.
- Synthesis of herceptin- nanoparticles.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?