8.51013
HATU
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
HATU, 1-[Bis(dimethylamin)methylen]-1H-1,2,3-triazol[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphat, N-[(Dimethylamin)-1H-1,2,3-triazol-[4,5-b]pyridin-1-ylmethylen-N-methylmethanaminium-hexafluorphosphat-N-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
HATU, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
186 °C (decomposes)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H15N6O/c1-14(2)10(15(3)4)17-16-9-8(12-13-16)6-5-7-11-9/h5-7H,1-4H3/q+1
InChIKey
WXIONIWNXBAHRU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Leitfaden zur Auswahl von Kupplungsreagenzien
Literaturverweise
[1] L. A. Carpino (1993) J. Am. Chem. Soc., 115, 4397.
[2] F. Albericio, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 9678.
[3] J. A. Carpino, et al., in "Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 3rd International Symposium", R. Epton (Ed.), Mayflower Worldwide Ltd., 1994, pp. 95.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Identität (NMR,1H): entspricht
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.