Merck
54802
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazol Hydrat
≥97.0% dry basis (T), for peptide synthesis
Synonym(e):
HOBt Hydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5N3O · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.12 (anhydrous basis)
Beilstein:
4515
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
1-Hydroxybenzotriazol Hydrat, ≥97.0% dry basis (T)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% dry basis (T)
Form
solid
Zusammensetzung
water, ~12%
Eignung der Reaktion
reaction type: Addition Reactions
mp (Schmelzpunkt)
155-158 °C (lit.)
Löslichkeit
DMF: 0.1 g/mL, clear
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
InChIKey
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Hydroxybenzotriazol ist ein Kopplungsreagenz, das zur Synthese von Amiden mithilfe der Kondensationsreaktion zwischen dem aktivierten Ester/der aktivierten Säure und der Aminogruppe von geschützten Aminosäuren zum Einsatz kommt. Es wird auch bei der Peptidsynthese als Racemisierungsunterdrücker verwendet.
Anwendung
1-Hydroxybenzotriazolhydrat kann verwendet werden als Kondensationsreagenz zur Herstellung von:
  • Poly-γ-glutaminsäuremethylester aus einem Dimer der γ-Glutaminsäure.
  • Oxadiazolen durch Cyclokondensation von Amidoximen mit Trifluoressigsäureanhydrid oder Benzoesäurederivaten.
Sonstige Hinweise
Häufig verwendetes Additiv zur Senkung der Racemisierung bei der Kupplung von Carbodiimid und Peptid; racemisierungsfreie Kondensation von Peptidfragmenten
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F
Flammpunkt (°C)
157 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chemical synthesis of poly-?-glutamic acid by polycondensation of ?-glutamic acid dimer: Synthesis and reaction of poly-?-glutamic acid methyl ester
Sanda F, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 39(5), 732-741 (2001)
T. Miyazawa et al.
Tetrahedron Letters, 25, 771-771 (1984)
Oxyma-B, an excellent racemization suppressor for peptide synthesis
Jad YE, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(42), 8379-8385 (2014)
Synthesis of 3, 5-disubstituted 1, 2, 4-oxadiazoles and their behavior of liquid crystallines
Guo J, et al.
Tetrahedron Letters, 55(9), 1557-1560 (2014)
S. Ishizuka et al.
Pept. Sci., 37, 39-39 (2001)