Merck
12804
Sigma-Aldrich
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-hexafluorophosphat
≥98.0% (T), for peptide synthesis
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(1H-benzotriazol-1-yl)-uronium-hexafluorophosphat, HBTU
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16F6N5OP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.24
Beilstein:
7328329
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-hexafluorophosphat, ≥98.0% (T)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
HBTU ist ein Peptidkupplungsmittel, das bei der Fmoc-basierten Festphasen-Peptidsynthese verwendet wird.
Anwendung
HBTU ist ein Peptidkupplungsmittel zur Peptidsynthese. Es wird auch in Standardprotokollen zur Fmoc-basierten Peptid-Festphasensynthese (SPPS) eingesetzt.
Neue Studienergebnisse zeigen, dass es sich sowohl bei dem Kristall als auch bei der Lösungsstruktur dieses Kupplungsreagenzes um ein Guanidinium-N-Oxid und nicht um eine Uroniumverbindung handelt; Kupplungsreagenzien für die Peptidsynthese; Vorteile: sehr niedrige Racemisierung, einfache Reaktionsbedingungen, sehr kurze Reaktionszeit und hohe Ausbeuten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structural studies of reagents for peptide bond formation: Crystal and molecular structures of HBTU and HATU.
Abdelmoty I, et al.
Lett. Pept. Sci., 1(2), 57-67 (1994)
Kaido Kurrikoff et al.
Scientific reports, 7(1), 17056-17056 (2017-12-08)
Non-viral gene delivery systems have gained considerable attention as a promising alternative to viral delivery to treat diseases associated with aberrant gene expression. However, regardless of extensive research, only a little is known about the parameters that underline in vivo
Allan Bastos Lima et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(17), 5748-5755 (2015-08-04)
Dengue virus (DENV) and West Nile virus (WNV) are mosquito-borne arboviruses responsible for causing acute systemic diseases and severe health conditions in humans. The discovery of therapies capable to prevent infections or treat infected individuals remains an important challenge, since
L P Miranda et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(4), 1181-1186 (1999-02-17)
The chemical synthesis of peptides and small proteins is a powerful complementary strategy to recombinant protein overexpression and is widely used in structural biology, immunology, protein engineering, and biomedical research. Despite considerable improvements in the fidelity of peptide chain assembly
The uronium/guanidinium peptide coupling reagents: finally the true uronium salts.
Carpino LA, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(3), 441-445 (2002)