114189
Acetylchlorid
reagent grade, 98%
Synonym(e):
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1353 °F
Expl.-Gr.
19 %
Brechungsindex
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChIKey
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Acetyl chloride is a colorless acyl halide. On reaction with ammonia and alcohols, it affords acetamide and esters of acetic acid, respectively. Structural parameters and rotational constants of its isotopic forms have been evaluated from the microwave spectral investigations.
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?