Merck
237051
Sigma-Aldrich
Aluminiumchlorid
ReagentPlus®, 99%
Größe auswählen
5 G
CHF 63.30
100 G
CHF 92.30
500 G
CHF 188.00
CHF 63.30
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 63.30
100 G
CHF 92.30
500 G
CHF 188.00
About This Item
Lineare Formel:
AlCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 63.30
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1 mmHg ( 100 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH-Wert
2.4 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Aluminiumchlorid ist eine in Alkohol lösliche Lewis-Säure.† Mit Natriumborhydrid gemischtes Aluminiumchlorid in Diethylenglycoldimethylether in einem Molverhältnis erzeugt eine Mischung mit starken Reduktionseigenschaften.† Berichten zufolge fördert es die Friedel-Crafts-Acylierung von 4-tert-Butylbenzoylchlorid und Mesitylen.†
Anwendung
Aluminiumchlorid wird zu folgenden Zwecken eingesetzt:
  • Polymerisation von Benzol zur Erzeugung von p-Polyphenyl.[1]
  • Als Katalysator für die Friedel-Crafts-Acylierung von Buckymetallocenen mit den Säurechloriden.[2]
  • Als Katalysator für den colorimetrischen Mikroassay zur Bestimmung von Lipidhydroperoxidasen.[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die gleichzeitigen Reduktionen in der Gasphase durch Wasserstoff in Gegenwart von anderen Metallhaliden resultiert in fein getrennten intermetallischen Verbindungen, die Anwendung als strukturelle Materialien oder Verbindungen finden und nützliche thermoelektrische, magnetische und oxidationsbeständige Eigenschaften aufweisen. Aluminiumnitrid kann aus den Elementen synthetisiert werden, wobei der Zusatz von AlCl3 die Kristallisierung unterstützt.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yutaka Matsuo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(20), 7407-7412 (2013-10-26)
Acylated buckyferrocene and ruthenocene, Fe(η(5)-C60Me5)(η(5)-C5H4COR) (R = Me, Ph, and CH[double bond, length as m-dash]CHPh) and Ru(η(5)-C60Me5)(η(5)-C5H4COR) (R = Me and Ph), were obtained by Friedel-Crafts acylation of the parent buckymetallocenes with the corresponding acid chlorides and aluminum chloride in
Shutao Wang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(4), 1700712-1700712 (2018-05-04)
In the search for low-cost and large-scale stationary storage of electricity, nonaqueous aluminum chloride-graphite batteries (AlCl3-GBs) have received much attention due to the high natural abundances of their primary constituents, facile manufacturing, and high energy densities. Much research has focused
p-Polyphenyl from Benzene-Lewis Acid Catalyst-Oxidant. Reaction Scope and Investigation of the Benzene-Aluminum Chloride-Cupric Chloride System1.
Kovacic P and Oziomek J.
The Journal of Organic Chemistry, 29(1), 100-104 (1964)
Jason Ng et al.
Environmental science & technology, 53(11), 6436-6443 (2019-05-07)
In the current study, a novel stimuli-responsive hybrid polymer with aluminum hydroxide colloids incorporated into a cationic copolymer of N-isopropylacrylamide and N-[3-(dimethylamino)propyl]methacrylamide was synthesized to enhance the settling and filtration performance of fine clay suspensions. The conformation of the synthesized
A colorimetric microdetermination of peroxide values utilizing aluminum chloride as the catalyst.
Asakawa T and Matsushita S.
Lipids, 15(11), 965-967 (1980)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf