07245
4-Amino-buttersäure-methylester -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
Synonym(e):
4-Aminobutyric acid methyl ester hydrochloride, GABA methyl ester hydrochloride, Methyl 4-aminobutanoate hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
colorless
mp (Schmelzpunkt)
120-125 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.COC(=O)CCCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-8-5(7)3-2-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChIKey
WPGPRLVPWACBHW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?