Fortfahren mit
03440
N-Ethyldiisopropylamin
≥98.0%, liquid
Synonym(e):
N,N-Diisopropylethylamin, Hünig-Base
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2N[CH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-392-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605301
Assay:
≥98.0%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Ethyldiisopropylamin, ≥98.0%
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
liquid
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.414
bp
126-128 °C (lit.)
density
0.755 g/mL at 20 °C, 0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Diisopropylethylamin (DIPEA), auch als Hünig-Base ′bekannt, ist ein sterisch gehindertes Amin. Es ist eine nicht nukleophile Base, die häufig in Substitutionsreaktionen, Alkylierungen und Amidkupplungen usw. eingesetzt wird. DIPEA wird auch als eine Base in Pd-katalysierten Kreuzkupplungsreaktionen eingesetzt, die Heck-Kupplungs- und Sonogashira-Kupplungsreaktionen einschließen.
Application
  • Katalytische Aktivität bei der Dioxygen-Reduktion: In dieser Studie wurden Mn-Komplexe mit angehängten Protonendonor-Relais und zusätzlicher Basis, einschließlich N-Diisopropylethylamin, verwendet, um die Produktselektivität während der Dioxygen-Reduktion zu kontrollieren und Erkenntnisse über katalytische Mechanismen und industrielle Anwendungsmöglichkeiten zu gewinnen (Cook et al., 2024).
  • Dreidimensionale Bildgebung in medizinischen Anwendungen: N-Diisopropylethylamin wurde im Zusammenhang mit seiner Rolle bei der Verbesserung der Auflösung dreidimensionaler Bildgebungstechniken auf der Grundlage der computertomographischen Angiographie (CTA) erwähnt, die für die präoperative Auswahl der Perforatoren in der rekonstruktiven Chirurgie entscheidend sind (Su et al., 2024).
  • Synthese von spirocyclopropanhaltigen Verbindungen: Diese Forschungsarbeit zeigte die Anwendung von N-Diisopropylethylamin bei der Synthese von spirocyclopropanenthaltenden 4H-Pyrazolo[1,5-A]indolen durch alkylative Dearomatisierung und intramolekulare N-Imination, wobei der Nutzen bei der komplexen organischen Synthese hervorgehoben wurde (Huang et al., 2023).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.00894496219D125806
description
≥98.0%
description
for synthesis
description
99.5%, biotech. grade
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
≥98.0%
assay
≥98% (GC)
assay
99.5%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
<0.050% water
impurities
-
density
0.755 g/mL at 20 °C, 0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethyldiisopropylamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.1 °F
flash_point_c
9.5 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)