Merck
04077
Sigma-Aldrich
Dimethyl-5-Bromisophthalat
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
5-Brom-benzol-1,3-dicarbonsäure-dimethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9BrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.08
Beilstein:
2375428
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9BrO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)