Merck
8.01801
Sigma-Aldrich
Benzophenone
for synthesis
Synonym(e):
Benzophenone, Diphenylketon, Diphenylmethanon, Benzoylbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
204-337-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.004 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3535 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
bp
304-306 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C
Übergangstemp.
flash point 150 °C
Dichte
1.1 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
700 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Single and mixture effects of bisphenol A and benzophenone-3: Discusses the immune system effects when exposed to benzophenone-3 and bisphenol A, important for understanding chemical interactions in drug discovery and safety evaluations (Fischer et al., 2024).
  • A surface-independent bioglue using photo-crosslinkable benzophenone moiety: Develops a novel bioglue using benzophenone, which is crucial for applications in medical adhesives and tissue engineering, reflecting the versatility of benzophenone in creating cross-linked polymers (Shi et al., 2024).
  • Photo trapping voltage-gated cardiac sodium channels: Utilizes benzophenone to study local motions within cardiac sodium channels, offering insights into molecular dynamics important for designing drugs targeting cardiovascular diseases (Goodchild and Ahern, 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 47 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 49 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4