Merck
Z515981
Sigma-Aldrich
Schlenk Reaktions- und Aufbewahrungsrohr
female joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL
Synonym(e):
storage tubes, tube flask, tube storage
Größe auswählen
1 EA
CHF 104.00
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 104.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless cap
colorless tube
round bottom
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
Leistungsmerkmale
graduations: no
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit 2mm Glashahn. Der Seitenarm ist für Septen ausgelegt, passend z.B. Z10,072-2 oder Z12,435-4. Zum Handhaben und Lagern kleinerer Mengen luft- oder feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.
Anwendung
Schlenk reaction and storage tube has been used for the synthesis of liquid crystals by photo-redox coupling reactions.[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
New synthetic strategies and disconnections in the synthesis of liquid crystals enabled by photoredox cross-coupling reactions
Mandle R J and Goodby J W
Liq. Cryst., 46(1), 4-10 (2019)
Protokolle
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.