The composition of this aqueous solution is considered proprietary.
Wichtige Dokumente
56796
Mikropartikel auf Siliziumdioxidbasis
size: 0.5 μm
Synonym(e):
Beads based on silicium dioxide, microsize, Siliciumdioxid-Micropartikel
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Form
aqueous suspension
Konzentration
5% (solids)
Partikelgröße
0.5 μm
Mw/Mn
0.15
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used to fabricate silicon-based nano-electro-mechanical systems (NEMS) for mass sensing application.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 and 10 mL pack sizes as neat samples
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
SiO2 sphere가 담겨있는 aqueous solution 의 구성 요소를 알 수 있을까요?