Merck
711217
Sigma-Aldrich
5-Bromisophthalsäure
Synonym(e):
5-Brom-1,3-benzoldicarbonsäure
Größe auswählen
5 G
CHF 33.90
CHF 33.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 33.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 33.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
JATKASGNRMGFSW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of manganese(II) bromoisophthalate bis(pyridyl)ethane coordination polymer
  • Preparation of nickel(II) and cobalt(II) bromoisophthalate coordination polymers
  • Preparation of copper bromoisophthalate bis(triazolyl)butane coordination polymer
  • Preparation of cesium isophthalate crown ether complexes
  • Hydrothermal preparation of zinc and cadmium bromoisophthalate polymeric complexes with dipyridyl-type coligands
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)