09-1110
Ethyl-caproat
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Capronsäure-ethylester, Ethylhexanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Dampfdichte
5 (vs air)
Assay
≥99.0%
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup